Merck
852422
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12IN5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
377.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
95%
cadena SMILES
ICC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
Clave InChI
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)