Merck
851949
Sigma-Aldrich
(−)-Adenosine 3′-monophosphate hydrate
99%
Sinónimos:
3′-Adenylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N5O7P · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
347.22 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D −41.6°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Clave InChI
HAWIDQLWSQBRQS-MCDZGGTQSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)