Merck
850276
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenoxyacetic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4OCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
170.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
104-104.5 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
ZBIULCVFFJJYTN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chayanis Sutcharitchan et al.
Food chemistry, 322, 126766-126766 (2020-04-20)
A simple, rapid, and effective method based on salting-out extraction and LC-MS/MS techniques was developed for the determination of 39 plant growth regulator (PGR) residues in two of the most common root and rhizome Chinese herbs, Codonopsis Radix (Dangshen) and