Merck
83125
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrimidyl)piperazine dihydrochloride
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride, 2-Piperazinopyrimidine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N4 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
237.13
Beilstein:
151178
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
282-287 °C (lit.)
282-287 °C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4.2ClH/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12;;/h1-3,9H,4-7H2;2*1H
Clave InChI
ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)