Merck
82366
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butoxy)propylamine
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
3-Aminopropyl tert-butyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
131.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
cadena SMILES
CC(C)(C)OCCCN
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)