809292
3-Methyl-3-(perfluoropyridin-4-yl)-1,5-dioxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
About This Item
Formulario
powder or crystals
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1(C)C2=C(F)C(F)=NC(F)=C2F)OC3(CCCCC3)OC1=O
InChI
1S/C15H13F4NO4/c1-14(7-8(16)10(18)20-11(19)9(7)17)12(21)23-15(24-13(14)22)5-3-2-4-6-15/h2-6H2,1H3
Clave InChI
PWILGKQKDOVPSH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Organofluorine chemistry is an essential part of drug discovery programs as well as agrochemical programs and even plays a major role in materials chemistry. Despite the undeniable importance of fluorinated organic molecules, our ability to synthesize these substrates is lacking - though arguably it is better than that of Nature. Consequently, methods that allow facile access to fluorinated molecules are important especially when they provide unique access to fluorinated chemical space.