Saltar a
80929
H-Ala-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading
Sinónimos:
L-Alanine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 198,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.8 mmol/g loading
particle size
80-160 μm
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
829389268190254
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
extent of labeling
~0.8 mmol/g loading
extent of labeling
~1.1 mmol/g loading
extent of labeling
~1.1 mmol/g loading
extent of labeling
~0.7 mmol/g loading
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under H-Ala-2-ClTrt resin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
80929-1G-F04061826655603