809136
3-Propyl-3-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-nitrophenyl)-1,5-dioxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
About This Item
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1=C(F)C([N+]([O-])=O)=C(F)C(F)=C1C2(CCC)C(OC3(CCCCC3)OC2=O)=O
InChI
1S/C18H17F4NO6/c1-2-6-18(9-10(19)12(21)14(23(26)27)13(22)11(9)20)15(24)28-17(29-16(18)25)7-4-3-5-8-17/h2-8H2,1H3
Clave InChI
JWAHHCQJIGIGMQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Organofluorine chemistry is an essential part of drug discovery programs as well as agrochemical programs and even plays a major role in materials chemistry. Despite the undeniable importance of fluorinated organic molecules, our ability to synthesize these substrates is lacking - though arguably it is better than that of Nature. Consequently, methods that allow facile access to fluorinated molecules are important especially when they provide unique access to fluorinated chemical space.