808725
1,10-Decanediol dimethacrylate
contains 4-Methoxyphenol as inhibitor
Sinónimos:
2-Propenoic acid, 2-methyl-1,1′-(1,10-decanediyl) ester, Decamethylene glycol dimethacrylate
Productos recomendados
Ensayo
97%
Nivel de calidad
Formulario
liquid
contiene
4-Methoxyphenol as inhibitor
índice de refracción
n/D 1.462
densidad
0.968 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
Clave InChI
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)