Merck
808598
Sigma-Aldrich
CLAmP
Sinónimos:
N-Methoxy-N-methyl-1H-pyrrole-1-carboxamide, Heller-Sarpong Reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O2
Peso molecular:
154.17
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.510
densidad
1.126 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N(OC)C)N1C=CC=C1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-8(11-2)7(10)9-5-3-4-6-9/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
NLSJGNBOCVXWHS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The CLAmP (Carbonyl Linchpin N, O-dimethylhydroxylamine pyrrole) reagent, reported by Sarpong and Heller, is a useful building block for the efficient synthesis of unsymmetrical ketones. CLAmP shows high versatility based on compatibility with both highly reactive, thermally unstable nucleophiles as well as less reactive stable nucleophiles. It reacts with Grignard reagents to form the corresponding Weinreb amides.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
One-pot Unsymmetrical Ketone Synthesis Employing a Pyrrole-Bearing Formal Carbonyl Dication Linchpin Reagent.
Heller ST, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(34), 9839-9843 (2015)
Contenido relacionado
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.