Merck
808369
Sigma-Aldrich
Fenitrothion-(dimethoxy-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C7H12NO5PS
Peso molecular:
279.22
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=P(O[13CH3])(O[13CH3])C1=CC(C)=C([N+]([O-])=O)C=C1
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)