Documentos clave
807168
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 35 nm (±5 nm) × 25 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 274,00
US$ 274,00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 274,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
US$ 274,00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
descripción
Flash point 57.2 °F
Nivel de calidad
Formulario
suspension
concentración
5 mg/mL (in ETH)
diám. × L
35 nm (±5 nm) × 25 μm (±5 μm)
color
gray
densidad
0.7935 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)