806072
bis-MPA-COOH dendrimer
trimethylol propane core, generation 4
Sinónimos:
G4-TMP-COOH
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCC(COC(C(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)
Clave InChI
YDQBDELOMASXMM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
- End Group Functionality: Carboxyl surface group
- Generation: 4
- No. Surface Groups: 48
- Calculated Mol. Wt.: 10162.9 g/mol
- bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.