Merck
804983
Sigma-Aldrich
DPPF Pd G3
95%
Sinónimos:
Methanesulfonato 1,1-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphino) (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 163,00
1 G
US$ 482,00
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 163,00
1 G
US$ 482,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H41FeNO3P2PdS
Número de CAS:
Peso molecular:
924.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
134-208 °C (MP data is all decomp.)
cadena SMILES
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.P(C3=CC=CC=C3)([C]4[C][C][C][C]4)C5=CC=CC=C5.P(C6=CC=CC=C6)([C]7[C][C][C][C]7)C8=CC=CC=C8.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*1-14H;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
Clave InChI
ASVGFZMDZZREFR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Pd precatalyst for cross-coupling
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.