804681
Potassium 5-hydroxypentanoyltrifluoroborate
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
123.6 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
[K+].OCCCCC(=O)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H9BF3O2.K/c7-6(8,9)5(11)3-1-2-4-10;/h10H,1-4H2;/q-1;+1
Clave InChI
OLLDPQQFLCSTQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Amide-Forming Ligation of Acyltrifluoroborates and Hydroxylamines in Water
Synthesis of Chemically and Configurationally Stable Monofluoro Acylboronates: Effect of Ligand Structure on their Formation, Properties, and Reactivities
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)