804223
3-oxo-C12-aniline
Sinónimos:
3-oxo-N-phenyl-Dodecanamide, LasR inhibitor, non-hydrolysable head group
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(CC(NC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO2/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-17(20)15-18(21)19-16-12-9-8-10-13-16/h8-10,12-13H,2-7,11,14-15H2,1H3,(H,19,21)
Clave InChI
GYOZLHQAMICVMN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
We study quorum sensing, how bacteria sense their density. Synthesized compounds modulate pathways, aiding research on infections in various hosts.