804169
Molybdenum(IV) sulfide
nanopowder, 90 nm diameter (APS), 99% trace metals basis
Sinónimos:
Molybdenum disulfide
Nivel de calidad
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
nanopowder
powder
diámetro
90 nm (APS)
densidad
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Clave InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.