803693
Pt/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Sinónimos:
Pt decorated highly conductive graphene
About This Item
Productos recomendados
descripción
Loading Density: 5%-30% (Pt nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
Nivel de calidad
Formulario
dispersion
composición
acetone, ~80 wt. %
graphene, 6-10%
Pt nanoparticle, 1-4%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
10 mg/mL
grosor
1-10 nm , graphene
tamaño de partícula
2-5 nm (Pt nanocrystal)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Supercapacitor electrode materials.
- Filling materials for heating conduction.
- Photocatalysis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.