803499
PEG4-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Sinónimos:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-19-(2-pyridinyldithio)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoate
Formulario
oil
Nivel de calidad
mol peso
559.65
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
water: soluble
grupo funcional
NHS ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCSSC1=CC=CC=N1)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
Clave InChI
QTVBGVZVUCIFAH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Reactive groups: NHS ester and pyrirdyldithiol
- Efficient amine conjugation—NHS ester provides effective conjugation to lysines, N-termini of peptides and other primary amines
- Reversible sulfhydryl conjugation—pyridyldithiol group enables disulfide linkage with reduced cysteines and other sulfhydryl groups, providing a stable but cleavable bond
- Polyethylene glycol—PEG groups are flexible, non-immunogenic, hydrophilic, and often enhance the solubility of attached molecules
- Spacer arm—connects primary amines and sulfhydryl targets at distances up to 25.7 angstroms; compare to PEG12-SPDP (54.1 angstroms)
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)