Merck
803154
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 2.050,00
US$ 2.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 2.050,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C18H28O5
Peso molecular:
363.42
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=[13C]1[13CH2]C[C@@]2(C)C(CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
Clave InChI
MFYSYFVPBJMHGN-FTFXCUAESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1