Merck
803065
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 1.880,00
US$ 1.880,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 1.880,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C18H30O2
Peso molecular:
317.44
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.880,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solution
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@]12C(CC[C@@H]2C(C)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3CC1)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i8+1,12+1,15+1
Clave InChI
RJKFOVLPORLFTN-LLYMGNADSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)