Merck
80061
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OPfp
≥98.0%
Sinónimos:
Fmoc-D-alanine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H16F5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
477.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-D-Ala-OPfp, ≥98.0%
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m1/s1
InChI key
CJXZXBGKOSXBFR-LLVKDONJSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)