Documentos clave
797863
Sigma-Aldrich
Fluorescent silica nanobeads
120 nm, lyophilized
Sinónimos:
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 732,00
US$ 732,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 732,00
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Peso molecular:
60.08
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
US$ 732,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
tamaño de partícula
120 nm
fluorescencia
λem 590 nm
Absorción UV
λ: 570 nm Amax
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
The use of labeling or staining agents has greatly assisted the study of complex biological interactions in biology and the fluorescent labeling of biomolecules has been demonstrated as an indispensable tool in many biological studies. By virtue of excellent fluorescence properties the silica nanobeads find application in biological labeling, bioimaging, biosensing etc.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
Artículos
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.