Merck
79602
Sigma-Aldrich
3,7,11,18,22,26-Hexaazatricyclo[26.2.2.213,16]tetratriaconta-13,15,28,30,31,33-hexaene
puriss., ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H46N6
Número de CAS:
Peso molecular:
466.71
Beilstein/REAXYS Number:
3573398
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
puriss.
assay
≥99.0% (HPLC)
mp
100-104 °C
SMILES string
C1CNCCCNCc2ccc(CNCCCNCCCNCc3ccc(CNC1)cc3)cc2
InChI
1S/C28H46N6/c1-13-29-14-2-18-32-22-27-9-11-28(12-10-27)24-34-20-4-16-30-15-3-19-33-23-26-7-5-25(6-8-26)21-31-17-1/h5-12,29-34H,1-4,13-24H2
InChI key
QSDRINUOZNLAKB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)