795704
Molybdenum tris(1-(methoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)ethane-1,2-dithiolene)
Sinónimos:
Mo(tfd-CO2Me)3
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
SMILES string
COC(C(C(C(F)(F)F)=S)=S)=O.COC(C(C(C(F)(F)F)=S)=S)=O.COC(C(C(C(F)(F)F)=S)=S)=O.[Mo]
InChI
1S/3C5H3F3O2S2.Mo/c3*1-10-4(9)2(11)3(12)5(6,7)8;/h3*1H3;
InChI key
YSIYZRQJNOJKAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)