Merck
795240
Sigma-Aldrich
2-[2-(3-Prop-1-en-2-ylphenyl)propan-2-ylcarbamoyloxy]ethyl methacrylate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor, 95%
Sinónimos:
2-[2-(3-Prop-1-en-2-ylphenyl)propan-2-ylcarbamoyloxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
331.41
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
liquid
contiene
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
densidad
1.102 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C(C)C1=CC(C(C)(C)NC(OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C19H25NO4/c1-13(2)15-8-7-9-16(12-15)19(5,6)20-18(22)24-11-10-23-17(21)14(3)4/h7-9,12H,1,3,10-11H2,2,4-6H3,(H,20,22)
Clave InChI
XZWLUVUMBIRBOF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This monomer is commonly used in the formulation of hydrogel for contact lenses and other ophthalmic devices.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)