Merck
793752
Sigma-Aldrich
p-Toluidine-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH313C6H4NH2
Peso molecular:
113.11
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
N[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clave InChI
RZXMPPFPUUCRFN-WBJZHHNVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)