Merck
792721
Sigma-Aldrich
D-Tyrosine-(phenyl-d4)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
D-4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7D4NO3
Peso molecular:
185.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O=C(O)[C@H](N)CC1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
OUYCCCASQSFEME-SFSAVJDPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)