792160
2,2′-Dibromooctafluorobiphenyl
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
crystals
mp
95-100 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC1=C(F)C(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2Br)=C(Br)C(F)=C1F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-1(5(15)9(19)11(21)7(3)17)2-4(14)8(18)12(22)10(20)6(2)16
Clave InChI
CZEFBGCEVOAASZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)