Merck
78927
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-(+)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Beilstein/REAXYS Number:
2553541
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +41±1°, c = 5.3% in benzene
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
refractive index
n20/D 1.521
bp
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI key
WYTRYIUQUDTGSX-QMMMGPOBSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)