Merck
78275
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-3-phenylbutyrate
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
Methyl (R)-β-methylhydrocinnamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
3198978
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D −44±1°, c = 1% in benzene
índice de refracción
n20/D 1.497
densidad
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C[C@@H](C)c1ccccc1
Otras notas
Chiral standard. Chiral building block used for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)