Merck
78173
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Phenylsuccinic acid
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Beilstein:
2616723
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +171±4°, c = 1% in acetone
mp
173-176 °C
cadena SMILES
OC(=O)C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
LVFFZQQWIZURIO-QMMMGPOBSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3