Merck
779709
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-(trifluoromethoxy) benzene solution
0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4F3N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
203.12
Beilstein:
10425646
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
concentración
0.25 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mingyu Hu et al.
Organic letters, 10(24), 5529-5531 (2008-12-05)
A panel of small molecule-based MMP inhibitors containing rhodanine warheads was assembled using "one-pot" click chemistry. Upon biological screening, moderate inhibitors were identified which specifically targets MMP-7 and MMP-13 over other MMPs.