Merck
779199
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-(trifluoromethyl)benzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-(Trifluoromethyl)phenyl azide solution, 9-Azido-α,α,α-trifluorotoluene solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4F3N3
Número de CAS:
Peso molecular:
187.12
Beilstein:
1819395
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
liquid
concentración
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)12-13-11/h1-4H
Clave InChI
QNHZUKXPSZACNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Review[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide