Merck
779105
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin
Wacker Chemie AG, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Cavamax® W7, beta-Cyclodextrin, Caraway, Cycloheptaamylose, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 164,00
1 KG
US$ 975,00
25 KG
US$ 2.780,00
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 164,00
1 KG
US$ 975,00
25 KG
US$ 2.780,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H70O35
Número de CAS:
Peso molecular:
1134.98
Beilstein:
78623
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
pérdida
≤14.0% loss on drying
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Clave InChI
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
Aplicación
β-Cyclodextrin, a water-soluble cyclic oligosaccharide consisting of seven α-(1,4)-linked glucopyranose subunits,[1][2] is used in the preparation of:
  • Linear cationic β-cyclodextrin-based polymers (β-CDPs) and polycationic β-cyclodextrin ‘click clusters′ for gene delivery applications.[3][4]
  • Multiresponsive supramolecular nanogated ensemble by grafting onto mesoporous silica for controlled release of trapped molecules.[5]
  • EDTA-cross-linked β-cyclodextrin (EDTA-β-CD) bifunctional adsorbent for simultaneous adsorption of metals and dyes.[6]
  • β-Cyclodextrin derived siRNA delivery vector for gene silencing.[7]
  • β-CD chiral stationary phase (CCNCSP) for the enantioseparation of chiral drugs by high-performance liquid chromatography (HPLC).[8]
Información legal
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Multiresponsive supramolecular nanogated ensembles
Liu R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(42), 15128-15129 (2009)
Cyclodextrins
Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Concise (2004)
Polycationic β-cyclodextrin ?click clusters?: monodisperse and versatile scaffolds for nucleic acid delivery
Srinivasachari S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(14), 4618-4627 (2008)
EDTA-cross-linked β-cyclodextrin: an environmentally friendly bifunctional adsorbent for simultaneous adsorption of metals and cationic dyes
Zhao F and Repo E
Environmental Science & Technology, 49(17), 10570-10580 (2015)
Effects of structure of β-cyclodextrin-containing polymers on gene delivery
Hwang SJ, et al.
Bioconjugate Chemistry, 12(2), 280-290 (2001)