Merck
778575
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
Sinónimos:
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H16Br2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
472.17
Beilstein:
4712473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
cadena SMILES
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
Clave InChI
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)