Merck
777781
Sigma-Aldrich
7-Bromo-4-fluoro-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6BrFO
Número de CAS:
Peso molecular:
229.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
135-137 °C
functional group
bromo
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1ccc(Br)c2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H6BrFO/c10-6-2-3-7(11)5-1-4-8(12)9(5)6/h2-3H,1,4H2
InChI key
AIVSTGKLEISXKC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)