The particle size of this product is approximately 1-2 μm; however, there is no information available on the particle size distribution (dispersity).
777242
Sílice
SBA-15, 99% trace metals basis
Sinónimos:
Dióxido de silicio
Seleccione un Tamaño
US$ 484,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 484,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
solid
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
-
What is the particle size and particle size distribution(dispersity)?
1 answer-