Merck
775827
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
97%
Sinónimos:
β-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 97,40
25 G
US$ 270,00
US$ 97,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 97,40
25 G
US$ 270,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 97,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
186-191 °C
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadena SMILES
[Cl-].N(CCC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
Clave InChI
JTNKXYWGZCNBCH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)