Merck
775150
Sigma-Aldrich
6-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
203-208 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
COc1cc2cn[nH]c2cc1Br
InChI
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-2-5-4-10-11-7(5)3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
USRTZJDWQCNIEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)