Merck
775010
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzonitrile-(cyano-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC6H415NNO2
Peso molecular:
150.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15N]#[13C]C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H/i5+1,8+1
Clave InChI
NKJIFDNZPGLLSH-LXCUQPLXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)