Merck
774316
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)-1H-benzimidazole
95%
Sinónimos:
2-(Thiophen-2-yl)benzimidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
200.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
334-338 °C
cadena SMILES
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cccs3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)12-11(13-9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
Clave InChI
XXCGVPNWMZKOER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)