Merck
772682
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2ClF3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
55-59 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Clave InChI
AZNKQIFEMQHORS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)