Merck
772003
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
Fmoc-N-trityl-D-asparagine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 113,00
5 G
US$ 354,00
25 G
US$ 970,00
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 113,00
5 G
US$ 354,00
25 G
US$ 970,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H32N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
596.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH, 97%
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
211-216 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1
Clave InChI
KJYAFJQCGPUXJY-UUWRZZSWSA-N
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)