Merck
771422
Sigma-Aldrich
Vinyl acrylate
contains <600 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
Divinyl ester, Ethenyl 2-propenoate, Ethylene acrylate
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 623,00
US$ 623,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 623,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCO2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
98.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 623,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
contiene
<600 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
90-92 °C (lit.)
densidad
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
0.947 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
BLCTWBJQROOONQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This acrylate monomer has a vinyl group for functionalization. It can also be used as a crosslinkable monomer.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Timothy M O'Shea et al.
Advanced healthcare materials, 4(12), 1802-1812 (2015-06-20)
Hydrogels with covalently incorporated trehalose are synthesized using thiol-ene Michael addition. Trehalose hydrogels afford prolonged stabilization and -controlled release of model enzymes in vitro and in vivo as well as preservation of protein stability under heat and -lyophilization stressors. Strong