769835
Resomer® R 205 S, Poly(D,L-lactide)
ester terminated
Sinónimos:
Resomer® R 205 S, PDLLA
Formulario
amorphous
viscosidad
0.55-0.75 dL/g
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)