Merck
768022
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4Cl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
154-158 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)c2nccn2c1
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
Clave InChI
ZAHCPJDXWPIZSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)