Merck
767875
Sigma-Aldrich
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
6-Nitro-2-picolinic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 147,00
US$ 147,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 147,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
168.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 147,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
169-172 °C
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-2-1-3-5(7-4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)