Merck
767867
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-Fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10FNO
Número de CAS:
Peso molecular:
179.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
85-87 °C
SMILES string
Fc1ccc2N(CCCc2c1)C=O
InChI
1S/C10H10FNO/c11-9-3-4-10-8(6-9)2-1-5-12(10)7-13/h3-4,6-7H,1-2,5H2
Inchi Key
XJTRLWYQQNGUMV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c