767530
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 10,000, azide
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 10,000
Formulario
solid
mol peso
PEG average Mn 10,000 (n~230)
average Mn 10,000
temperatura de transición
Tm 59-64 °C
Ω-final
azide
α-final
azide
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.